Learn More
(R)-Ketorolac, TRC
Código de producto. 30133741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133741 25 mg 25 miligramos
30137482 2.5 mg 2.50 miligramo
30008338 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK23560025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66635-93-6
Fórmula molecular C15H13NO3
Peso molecular (g/mol) 255.27
Sinónimo 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, (1R)-, 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, (R)-, (1R)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid, (+)-Ketorolac, (R)-Ketorolac, R-(+)-Ketorolac
Nombre IUPAC (1R)-5-benzoilo-2,3-dihidro-1H-pirrolizina-1-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Ketorolac
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)/t11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0895