Learn More
(R)-(-)-Ketoprofeno, TRC
Código de producto. 30010257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010257 10 mg 10 miligramos
18042740 25 mg 25 miligramos
18021130 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK20080610MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56105-81-8
Fórmula molecular C16 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 254.28
Sinónimo Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, (alphaR)-, Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, (R)-, (alphaR)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, (-)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (-)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, (-)-Ketoprofen, (2R)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (R)-(-)-Ketoprofen, (R)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (R)-3-Benzoyl-alpha-methylphenylacetic acid, (R)-Ketoprofen, (R)-Ketoprophen
Nombre IUPAC (2R)-2-(3-benzoilfenil)ácido propanoico
SMILES C[C@@H](C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Ketoprofen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/t11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0943
Porcentaje de pureza >95%