Learn More
Catalizador (R)-Jorgensen-Hayashi, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Jorgensen-Hayashi Catalyst |
| CAS | 943757-71-9 |
| Fórmula molecular | C20H27NOSi |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2R)-2-[Diphenyl[(trimethylsilyl)oxy]methyl]pyrrolidine, (R)-Diphenylprolinol Trimethyl Silyl Ether, (R)-(+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol Trimethylsilyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m1/s1 |
| SMILES | C[Si](C)(C)OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | [difenil-[(2R)-pirrolidin-2-il]metoxi]-trimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 325.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.1862 |