Learn More
Ácido (R)-(+)-indolina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466570 1 g 1 g
15443737 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466570 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27626.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98167-06-7
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.176
Número MDL MFCD00792496
Clave InChI QNRXNRGSOJZINA-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r-indoline-2-carboxylic acid, r-+-indoline-2-carboxylic acid, 2r-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, r---indoline-2-carboxylic acid, 2r-indoline-2-carboxylic acid, r-+-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, r-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-, 2r, pubchem20604
PubChem CID 6928266
Nombre IUPAC ácido (2R)-2,3-dihidro-1H-indol-2-carboxílico
SMILES C1C(NC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-Indoline-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∽177°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 97%