Learn More
R-IMPP, MedChemExpress
Código de producto. 16473338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473338 10 mg 10 miligramos
16452726 25 mg 25 miligramos
16436067 5 mg 5 miligramos
16429876 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101354
MedChemExpress R-IMPP (PF-00932239) is an anti-secretagogue of PCSK9 (IC50=4.8 μM), which targets the 80S ribosome to inhibit PCSK9 protein translation.
R-IMPP (PF-00932239) is an anti-secretagogue of PCSK9 (IC50=4.8 μM), which targets the 80S ribosome to inhibit PCSK9 protein translation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-IMPP
CAS 2133832-83-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27N3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo PF-00932239
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (256.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=NC=CC2=C1C=CC=C2)[C@H]3CNCCC3)CCC4=CC=C(OC)C=C4
Peso molecular (g/mol) 389.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.49
Porcentaje de pureza 99.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease