Learn More
(R)-(-)-Ibuprofeno, TRC
Código de producto. 30040818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040818 100 mg 100 miligramos
30004807 250 mg 250 miligramos
30009802 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040818 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI140005100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51146-57-7
Fórmula molecular C13 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 206.28
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (αR)-, Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (R)-, (-)-Ibuprofen, (-)-Ibuprophen, (-)-α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (R)-(-)-Ibuprofen, (R)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, (R)-Ibuprofen, (αR)-α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, R-(-)-p-Isobutylhydratropic acid, l-Ibuprofen
Nombre IUPAC (2R)-2-[4-(2-metilpropil)fenilo]ácido propanoico
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@@H](C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Ibuprofen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1307
Porcentaje de pureza >95%