Learn More
(R)-(-)-Ibuprofeno (S)-(+)-Lisinato, TRC
Código de producto. 30405211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405211 25 mg 25 miligramos
30401501 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI14002025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157369-85-2
Fórmula molecular C13 H18 O2 . C6 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 352.47
Sinónimo L-Lysine, mono[(αR)-α-methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetate] (9CI), L-Lysine, mono[(R)-α-methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetate] (ZCI), Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (R)-, compd. with L-lysine (1:1) (9CI), R-(-)-Ibuprofen L-lysine salt, (R)-Ibuprofen lysinate, (R)-Ibuprofen lysine
Nombre IUPAC (2S)-2,6-ácido diaminohexanoico; (2R)-2-[4-(2-metilpropil)fenilo]ácido propanoico
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@@H](C)C(=O)O.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Ibuprofen (S)-(+)-Lysinate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O2.C6H14N2O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t10-;5-/m10/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.2362