Learn More
(R)-(-)-Ibuprofen, MedChemExpress
Código de producto. 16421346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
16421346 200 mg 200 miligramos
1 options
Código de producto. 16421346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY78131B
MedChemExpress (R)-(-)-Ibuprofen is the R enantiomer of Ibuprofen, inactive on COX, inhibits NF-κB activation; (R)-(-)-Ibuprofen exhibits anti-inflammatory and antinociceptive effects.
(R)-(-)-Ibuprofen is the R enantiomer of Ibuprofen, inactive on COX, inhibits NF-κB activation
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Ibuprofen
Forma física Solid
CAS 51146-57-7
Color Off-White
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H18O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo (R)-Ibuprofen
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (484.78 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 206.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.28
Porcentaje de pureza 98.49%