Learn More
(R)-(-)-Ibuprofeno-d3, TRC
Código de producto. 30400968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400968 2.5 mg
30394237 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30400968 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1400072.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121702-86-1
Fórmula molecular C13H15D3O2
Peso molecular (g/mol) 209.3
Sinónimo (αR)-α-(Methyl-d3)-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic Acid, (-)-Ibuprofen-d3, (R)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic Acid-d3, (R)-Ibuprofen-d3, R-(-)-p-Isobutylhydratropic Acid-d3
SMILES CC(C)CC1=CC=C([C@@H](C([2H])([2H])[2H])C(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Ibuprofen-d3
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1/i3D3