Learn More
R(+)-IAA-94, MedChemExpress
Descripción
R(+)-IAA-94 (R(+)-Methylindazone) is a potent indanyloxyacetic acid blocker of epithelial chloride channels. R(+)-IAA-94 inhibits Nef-sdAb19 (single-domain antibody) interaction and binds to negative factor (Nef).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | R(+)-IAA-94 |
| CAS | 54197-31-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H18Cl2O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | R(+)-Methylindazone |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (279.93 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)COC1=CC2=C(C([C@@](C)(C3CCCC3)C2)=O)C(Cl)=C1Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 357.23 |
| Mostrar más |