Learn More
(R)-Hidroxi Des(Ácido Bórico) Bortezomib, TRC
Código de producto. 30135587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135587 25 mg 25 miligramos
30012356 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93590025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 289472-78-2
Fórmula molecular C19 H24 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 356.42
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1R)-1-hydroxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1R)-1-hydroxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]- (9CI), N-[(1S)-2-[[(1R)-1-Hydroxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide, (S,R)-Bortezomib hydroxyisopentyl amide analog (USP)
Nombre IUPAC N-[(2S)-1-[[(1R)-1-hidroxi-3-metilbutil]amino]-1-oxo-3-fenilpropano-2-il]pirazina-2-carboxamida
SMILES CC(C)C[C@@H](O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Hydroxy Des(boric acid) Bortezomib
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N4O3/c1-13(2)10-17(24)23-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(26)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15,17,24H,10-11H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,25)/t15-,17+/m0/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1848