Learn More
R&D Systems™ Human GluR3 (NP_000819) VersaClone cDNA
Código de producto. 18708998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18708998 10 μg 10 microgramos
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18708998 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Glutamate Receptor 3
The Human GluR3 (NP_000819) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Glutamate Receptor 3, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Glutamate Receptor 3 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Alias de gen AMPA 3, AMPA3, AMPA-selective glutamate receptor 3, GluA3, GluR-3, GluR-C, GLURC, GluR-K3, glutamate receptor C, glutamate receptor subunit 3, glutamate receptor, ionotrophic, AMPA 3, GRIA3
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans