Learn More
R&D Systems™ Human B7-H6 (NP_001189368) VersaClone cDNA
Código de producto. 18792759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18792759 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18792759 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
B7 Homolog 6
The Human B7-H6 (NP_001189368) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for B7-H6, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The B7-H6 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica B7-H6/NCR3LG1
Número de acceso NP_001189368
ID de gen (Entrez) 374383
Alias de gen B7 homolog 6, B7H6, B7-H6, DKFZp686I21167, DKFZp686O24166, NCR3LG1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans