Learn More
R&D Systems™ Human APH1A (NP_057106) VersaClone cDNA
Código de producto. 18751109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18751109 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18751109 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
gamma-Secretase Subunit Anterior Pharynx Defective 1 Homolog A
The Human APH1A (NP_057106) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for APH1A, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The APH1A insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica APH1A
Número de acceso NP_057106
ID de gen (Entrez) 51107
Alias de gen 6530402N02Rik, anterior pharynx defective 1 homolog A (C. elegans), APH-1, APH-1 A, aph-1 alpha, CGI-78, gamma-secretase subunit APH-1 A, Presenilin-stabilization factor, PSF
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans