Learn More
(R)-Haloxifo Éster Metílico, TRC
Código de producto. 30137892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137892 1 g 1 g
30133049 250 mg 250 miligramos
17961235 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH1040201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72619-32-0
Fórmula molecular C16 H13 Cl F3 N O4
Peso molecular (g/mol) 375.73
Sinónimo Propanoic acid, 2-[4-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]-, methyl ester, (R)-, (R)-Haloxyfop methyl ester, (R)-Haloxyfop-methyl, DE 535, Edge, Eloge, Gallant super, Haloxyfop-P-methyl, Haloxyfop-R-methyl, Zellek Super
Nombre IUPAC metilo (2R)-2-[4-[3-cloro-5-(trifluorometil)piridina-2-il]oxifenoxipropanoato
SMILES COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Haloxyfop-R-methyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13ClF3NO4/c1-9(15(22)23-2)24-11-3-5-12(6-4-11)25-14-13(17)7-10(8-21-14)16(18,19)20/h3-9H,1-2H3/t9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.0485
Porcentaje de pureza >95%