Learn More
(R)-GNE-140, MedChemExpress
Código de producto. 16483148
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483148 10 mg 10 miligramos
16490689 1 mg 1 miligramo
16419706 50 mg 50 miligramos
16414446 100 mg 100 miligramos
16435887 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483148 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100742A
MedChemExpress (R)-GNE-140 is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor, with IC50s of 3 nM and 5 nM for LDHA and LDHB, respectively; (R)-GNE-140 is 18-fold more potent than S enantiomer.
(R)-GNE-140 is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor, with IC50s of 3 nM and 5 nM for LDHA and LDHB, respectively
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-GNE-140
Forma física Solid
CAS 2003234-63-5
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23ClN2O3S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (100.19 mM)
SMILES O=C1N[C@@](C2=CSC=C2)(C3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3)CC(O)=C1SC5=CC=CC=C5Cl
Peso molecular (g/mol) 499.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.04
Porcentaje de pureza 99.2%