Learn More
Nosilato de (R)-(-)-glicidilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10534664 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10534664 10 g Frasco de vidrio 10 g
10379300 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10534664 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296410100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 115314-17-5 | C9H9NO6S | 259.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115314-17-5
Fórmula molecular C9H9NO6S
Peso molecular (g/mol) 259.23
Número MDL MFCD00013436
Clave InChI AIHIHVZYAAMDPM-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r---glycidyl nosylate, r-glycidyl nosylate, r-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, r-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, r---glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, r---glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6393, oxiranylmethyl r-3-nitrobenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 3-nitro-, oxiranylmethyl ester, r
PubChem CID 146513
Nombre IUPAC [(2R)-oxiran-2-il]metil 3-nitrobencenosulfonato
SMILES C1C(O1)COS(=O)(=O)C2=CC=CC(=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Glycidyl nosylate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59°C to 63°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Condición de rotación específica −21.5° (20°C c=2,CHCl3)
Rotación específica -21.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Agujas cristalinas o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-Glycidyl nosylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.