Learn More
(R)-(-)-Butirato de glicidil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389405 5 g 5 g
11379405 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18557.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60456-26-0
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00075120
Clave InChI YLNSNVGRSIOCEU-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r-glycidyl butyrate, r---glycidyl butyrate, r-oxiran-2-ylmethyl butyrate, 2r-oxiran-2-yl methyl butanoate, r-glycicyl butanoate, butanoic acid, 2r-oxiranylmethyl ester, butyric acid r-glycidyl ester, 2r-oxiran-2-ylmethyl butanoate, 2r oxiran-2-yl methyl butanoate
PubChem CID 2724536
Nombre IUPAC [(2R)-oxiran-2-il]metil butanoato
SMILES CCCC(=O)OCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Glycidyl butyrate
Densidad 1.018
Punto de ebullición 90°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.428
Cantidad 5 g
Beilstein 5246881
Rotación óptica −31° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 98%