Learn More
(R)-(+)-Glicídol(>90%), TRC
Código de producto. 30137051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137051 25 g 25 g
30009608 10 g 10 g
30010656 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG61569525G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57044-25-4
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.08
Sinónimo (R)-Oxiranemethanol, (+)-2,3-Epoxy-1-propanol, (+)-Glycidol, (2R)-Oxiranemethanol, (2R)-2-Oxiranylmethanol, (R)-1-Oxiranyl-methanol, (R)-2-Oxiranemethanol, (R)-2-Oxiranemethanol, (R)-Glycidol, (R)-Oxiran-2-ylmethanol, 2(R)-2,3-Epoxypropanol, 2,3-Anhydro-sn-glycerol, R-Glycidyl Alcohol;
Nombre IUPAC [(2R)-oxiran-2-il]metanol
SMILES OC[C@@H]1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-Glycidol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0368