Learn More
Éster metílico del ácido (R)-glicídico, TRC
Código de producto. 30391483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391483 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30391483 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG61530010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Glycidic Acid Methyl Ester
CAS 111058-32-3
Fórmula molecular C4H6O3
Cantidad 10 g
Sinónimo (2R)-Oxirane-2-carboxylic Acid Methyl Ester, (R)-Glycidic Acid Methyl Ester, (R)-Methyl Glycidate, Methyl (2R)-Glycidate, Methyl (2R)-oxirane-2-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1CO1
Nombre IUPAC metil (2R)-oxirano-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 102.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0317