Learn More
(R)-Fluoroxetina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30133815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133815 25 mg 25 miligramos
30006884 2.5 mg 2.50 miligramo
30008203 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59709025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 114247-09-5
Fórmula molecular C17 H18 F3 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 345.79
Sinónimo Benzenepropanamine, N-methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), (γR)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, hydrochloride, (R)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, hydrochloride, (γR)- (9CI), (-)-(R)-Fluoxetine hydrochloride, (-)-Fluoxetine hydrochloride, (R)-(-)-Fluoxetine hydrochloride, (R)-Fluoxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(4-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride
Nombre IUPAC (3R)-N-metil-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CNCC[C@@H](Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
Specifications
Nombre del producto químico o material (R)-Fluoxetine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1107
Porcentaje de pureza >95%