Learn More
Fumarato de (R)-fesoterodina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Fesoterodine Fumarate |
| CAS | 286930-03-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C26 H37 N O3 . C4 H4 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-propanoic acid 2-[(1R)-3-[bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenyl ester (2E)-2-butenedioate (1:1), Propanoic acid, 2-methyl-, 2-[(1R)-3-[bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenyl ester, (2E)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), Fesoterodine fumarate, SMP 8272, SPM 907, Toviaz |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H37NO3.C4H4O4/c1-18(2)26(29)30-25-13-12-21(17-28)16-24(25)23(22-10-8-7-9-11-22)14-15-27(19(3)4)20(5)6;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-13,16,18-20,23,28H,14-15,17H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t23-;/m1./s1 |
| SMILES | CC(C)N(CC[C@H](c1ccccc1)c2cc(CO)ccc2OC(=O)C(C)C)C(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-but-2-enedioico; 2-metilpropanoato de [2-[(1R)-3-[di(propan-2-il)amino]-1-fenilpropil]-4-(hidroximetil)fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 527.65 |
| Mostrar más |