Learn More
R-(+)-etomoxir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | R-(+)-Etomoxir |
| CAS | 124083-20-1 |
| Fórmula molecular | C17 H23 Cl O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23ClO4/c1-2-20-16(19)17(13-22-17)11-5-3-4-6-12-21-15-9-7-14(18)8-10-15/h7-10H,2-6,11-13H2,1H3/t17-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@]1(CCCCCCOc2ccc(Cl)cc2)CO1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[6-(4-clorofenoxi)hexil]oxirano-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 326.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1285 |