Learn More
(R)-(-)-Etodolac, TRC
Código de producto. 30369036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369036 5 mg
30386735 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30369036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9330905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87226-41-3
Fórmula molecular C17 H21 N O3
Peso molecular (g/mol) 287.354
Sinónimo (1R)-1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic Acid, (-)-(R)-Etodolac, (-)-Etodolac, (-)-Etodolic Acid, R-Etodolac, RAK 593, SDX 101
Nombre IUPAC 2-[(1R)-1,8-dietil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il]ácido acético
SMILES CCc1cccc2c3CCO[C@](CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Etodolac
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)/t17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.152