Learn More
(R)-ácido etiracetam, TRC
Código de producto. 30479358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479358 25 mg 25 miligramos
30465086 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL33151525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103833-72-3
Fórmula molecular C8H13NO3
Peso molecular (g/mol) 171.19
Sinónimo (alphaR)-alpha-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetic Acid, (R)-alpha-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetic Acid, (alphaR)-alpha-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetic Acid
SMILES CC[C@@H](N1CCCC1=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Etiracetam Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-6(8(11)12)9-5-3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0895