Learn More
(R)-Etil 4-Cloro-3-hidroxibutanoato (~90%), TRC
Código de producto. 30376788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376788 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30376788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE901985250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Ethyl 4-Chloro-3-hydroxybutanoate
CAS 90866-33-4
Fórmula molecular C6H11ClO3
Cantidad 250 mg
Sinónimo (+)-Ethyl 4-Chloro-3-hydroxybutyrate, (R)-4-Chloro-3-hydroxybutanoic Acid Ethyl Ester, (R)-Ethyl 4-Chloro-3-hydroxybutanoate, (R)-Ethyl 4-chloro-3-hydroxyl butanoate, Ethyl (R)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate, Ethyl (R)-γ-chloro-β-hydroxybutyrate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
SMILES O=C(OCC)C[C@@H](O)CCl
Nombre IUPAC Etilo (3R)-4-cloro-3-hidroxibutanoato
Peso molecular (g/mol) 166.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0397