Learn More
(R)-Equol, MedChemExpress
Código de producto. 16496907
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496907 5 mg 5 miligramos
16414198 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496907 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108414
MedChemExpress (R)-Equol is an agonist of both ERα and ERβ with Kis of 27.4 and 15.4 nM, respectively.
(R)-Equol is an agonist of both ERα and ERβ with Kis of 27.4 and 15.4 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Equol
CAS 221054-79-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo (+)-Equol
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (412.76 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC1=CC=C2C[C@H](C3=CC=C(O)C=C3)COC2=C1
Peso molecular (g/mol) 242.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.27
Porcentaje de pureza 99.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death