Learn More
(R)-epiclorohidrina, TRC
Código de producto. 30382335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30382335 5 g -
30382427 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5823055G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51594-55-9
Fórmula molecular C3H5ClO
Peso molecular (g/mol) 92.52
Sinónimo (2R)-(Chloromethyl)oxirane, (-)-2-(Chloromethyl)oxirane, (-)-Epichlorohydrin, (2R)-2-(Chloromethyl)oxirane, (R)-(-)-Epichlorohydrin, (R)-(-)-Epichlorohydrin, (R)-(Chloromethyl)oxirane, (R)-1-Chloro-2,3-epoxypropane
Nombre IUPAC (2R)-2-(clorometil)oxirano
SMILES ClC[C@H]1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Epichlorohydrin
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.0029