Learn More
(R,E)-5-([1,1-Bifenilo]-4-Yl)-4-((tert-butoxicarbonil)amino)-2-metilpent-2-enóico Ácido, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (R,E)-5-([1,1-Biphenyl]-4-yl)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-methylpent-2-enoic Acid |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27NO4/c1-16(21(25)26)14-20(24-22(27)28-23(2,3)4)15-17-10-12-19(13-11-17)18-8-6-5-7-9-18/h5-14,20H,15H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/b16-14+/t20-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.194 |