Learn More
[R-(E)]-3-(1-oxo-2-pentenil)-4-fenil-2-oxazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R)-3-[(E)-pent-2-enoyl]-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| CAS | 188559-05-9 |
| Fórmula molecular | C14 H15 N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15NO3/c1-2-3-9-13(16)15-12(10-18-14(15)17)11-7-5-4-6-8-11/h3-9,12H,2,10H2,1H3/b9-3+/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CC\C=C\C(=O)N1[C@@H](COC1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (4R)-3-[(E)-pent-2-enoil]-4-fenil-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 245.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1052 |