Learn More
Clorhidrato de (R)-duloxetina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Duloxetine Hydrochloride |
| CAS | 910138-96-4 |
| Fórmula molecular | C18 H19 N O S . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (1:1), (γR)-, 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride, (γR)- (9CI), (R)-Duloxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride, Duloxetine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CNCC[C@@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3 |
| Nombre IUPAC | (3R)-N-metil-3-naftalen-1-iloxi-3-tiofen-2-ilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 333.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.0954 |