Learn More
(R)-(+)-Dropropizina, TRC
Código de producto. 30135737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135737 1 g 1 g
30004986 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6815051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99291-24-4
Fórmula molecular C13 H20 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 236.31
Sinónimo Levodropropizine impurity A, (2R)-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol, Dextrodropropizine
Nombre IUPAC (2R)-3-(4-fenilpiperazina-1-il)propano-1,2-diol
SMILES OC[C@H](O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1525