Learn More
R-Doxilamina, TRC
Código de producto. 30385404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385404 10 mg
30378801 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385404 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD56199510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391849-33-4
Fórmula molecular C17H22N2O
Peso molecular (g/mol) 270.37
Sinónimo N,N-Dimethyl-2-[(1R)-1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine, (R)-N,N-Dimethyl-2-(1-phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethoxy)ethanamine
SMILES CN(C)CCO[C@](C)(c1ccccc1)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-Doxylamine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2O/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3/t17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1732