Learn More
(R)-Difenilo (((1-(6-amino-9H-purina-9-il)propano-2-il)oxi)metilfosfonato, TRC
Código de producto. 30378864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30378864 250 mg 250 miligramos
30388449 100 mg -
30386740 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378864 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD431035250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 342631-41-8
Fórmula molecular C21H22N5O4P
Peso molecular (g/mol) 439.4
Sinónimo [(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid, Diphenyl Ester
SMILES C[C@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(Oc3ccccc3)Oc4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Diphenyl (((1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphonate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22N5O4P/c1-16(12-26-14-25-19-20(22)23-13-24-21(19)26)28-15-31(27,29-17-8-4-2-5-9-17)30-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,13-14,16H,12,15H2,1H3,(H2,22,23,24)/t16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.1409