Learn More
(R)-Dimetenamida, TRC
Código de producto. 30003353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003353 250 mg 250 miligramos
30006517 25 mg 25 miligramos
30006691 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD463510250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163515-13-7
Fórmula molecular C12H18ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 275.79
Sinónimo 2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(1R)-2-methoxy-1-methylethyl]acetamide
SMILES COC[C@@H](C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Dimethenamid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/t9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0747