Learn More
(R)-Diclofop-metil, TRC
Código de producto. 30179929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179929 50 mg 50 miligramos
30180135 100 mg 100 miligramos
30180317 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD35498050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71283-65-3
Fórmula molecular C16 H14 Cl2 O4
Peso molecular (g/mol) 341.186
Sinónimo Propanoic acid, 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]-, methyl ester, (R)-, (+)-Diclofop-methyl, (R)-(+)-Diclofop-methyl, (R)-Dichlofop-methyl, (R)-Diclofop-methyl, Diclofop-P-methyl
Nombre IUPAC metilo (2R)-2-[4-(2,4-diclorofenoxi)fenoxi]propanoato
SMILES COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofop-P-methyl
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14Cl2O4/c1-10(16(19)20-2)21-12-4-6-13(7-5-12)22-15-8-3-11(17)9-14(15)18/h3-10H,1-2H3/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.0269