Learn More
(R)-Desmetil Citalopram Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30010336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010336 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30010336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2915651MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Desmethyl Citalopram Hydrochloride
CAS 144010-85-5
Fórmula molecular C19 H19 F N2 O . Cl H
Cantidad 1 mg
Sinónimo (R)-Desmethylcitalopram Hydrochloride, (R)-Desmethyl Citalopram Hydrochloride, (1R)-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-5-isobenzofurancarbonitrile hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H/t19-;/m1./s1
SMILES Cl.CNCCC[C@@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC (1R)-1-(4-fluorofenil)-1-[3-(metilamino)propil]-3H-2-benzofurano-5-carbonitrilo; Cloruro
Peso molecular (g/mol) 346.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.1248