Learn More
R-(-)-Deprenilo N-Óxido de Sal de Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30006492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006492 100 mg 100 miligramos
30004753 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD288645100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 830318-01-9
Fórmula molecular C13 H18 N O . Cl
Peso molecular (g/mol) 239.74
Sinónimo (αR)-N,α-Dimethyl-N-2-propynylbenzene N-Oxide Hydrochloride Salt, (αR)-N,α-Dimethyl-N-2-propyn-1-yl-benzeneethanamine N-Oxide Hydrochloride Salt, Selegiline N-oxide hydrochloride
Nombre IUPAC hidroxi-metil-[(1R)-1-metil-2-fenil-etilo]-prop-2-inil-amonio; cloruro
SMILES [Cl-].C[C@H](Cc1ccccc1)[N+](C)(O)CC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-(-)-Deprenyl N-Oxide hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18NO.ClH/c1-4-10-14(3,15)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12,15H,10-11H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1/t12-,14?;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.1077