Learn More
R-(-)-Cloruro de Deprenilo, TRC
Código de producto. 18062230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18062230 1 g 1 g
30132444 5 g 5 g
18040930 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18062230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2886411G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14611-52-0
Fórmula molecular C13 H17 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 223.74
Sinónimo Selegiline Hydrochloride, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), (αR)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (R)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (αR)- (9CI), (-)-Deprenil hydrochloride, (-)-Deprenyl hydrochloride, Eldeprine, Eldepryl, FP Tablet 2.5, Jumex, Movergan, Plurimen, R-Selegiline hydrochloride, Tonus, l-Deprenyl hydrochloride
Nombre IUPAC (2R)-N-metil-1-fenil-N-prop-2-ynilpropan-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selegiline Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1128
Porcentaje de pureza >95%