Learn More
Ácido (R)-de(carboximetoxi) cetirizina acético, TRC
Código de producto. 30353677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30353677 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30353677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21550050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-De(carboxymethoxy) Cetirizine Acetic Acid
CAS 942193-17-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 H21 Cl N2 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1-Piperazineacetic acid, 4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21ClN2O2/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24)/t19-/m1/s1
SMILES OC(=O)CN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-[(R)-(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]acético
Peso molecular (g/mol) 344.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1292
Porcentaje de pureza >95