Learn More
(R)-De(aminosulfonil) tamsulosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-De(aminosulfonyl) Tamsulosin |
| CAS | 1329611-47-3 |
| Fórmula molecular | C20 H27 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzeneethanamine, N-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]-4-methoxy-alpha-methyl-, (alphaR)-, (2R)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine, (R)-De(aminosulfonyl) Tamsulosin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27NO3/c1-4-23-19-7-5-6-8-20(19)24-14-13-21-16(2)15-17-9-11-18(22-3)12-10-17/h5-12,16,21H,4,13-15H2,1-3H3/t16-/m1/s1 |
| SMILES | CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)cc2 |
| Nombre IUPAC | (2R)-N-[2-(2-etoxifenoxi)etil]-1-(4-metoxifenil)propan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 329.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.1991 |