Learn More
Tocris Bioscience™ XL 413 Hydrochloride
GREENER_CHOICE
Potent and selective Cdc7 inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 5493/50
Encompass
Código de producto. 15756886
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
XL 413 hydrochloride is a potent and selective Cdc7 inhibitor (IC50 = 3.4 nM). Exhibits >12-fold selectivity for Cdc7 over PIM-1 kinase and >30-fold selectivity over pMCM and CK2. Inhibits proliferation of Colo 205 cells in vitro and attenuates tumor growth of Colo 205 xenografts in mice.
Especificaciones
Especificaciones
8-Chloro-2-(2S)-2-pyrrolidinylbenzofuro[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one hydrochloride
1169562-71-3
50 mg
Soluble to 20mM in water
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Seleccione un problema
For Research Use Only