Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0422288
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18756499
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18756499 10 mg 10 miligramos
18733979 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18756499
Marca: Tocris Bioscience™ 5378/10
Selective group III mGlu positive allosteric modulator
VU 0422288 is a group III mGlu receptor positive allosteric modulator (EC50 values are 108, 125 and 146 nM for mGlu4, mGlu8 and mGlu7 respectively). Exhibits selectivity over a panel of 68 other GPCRs, ion channels and transporters. Potentiates mGlu7-mediated reductions in excitatory post synaptic potentials in hippocampal slices.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VU 0422288
CAS 1630936-95-6
Sinónimo N-[3-Chloro-4-[(5-chloro-2-pyridinyl)oxy]phenyl]-2-pyridinecarboxamide
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Fórmula molecular C17H11Cl2N3O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.19
Forma física Sólido
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza >98%
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use