Learn More
R&D Systems™ Vancomycin HCl
Descripción
Vancomycin HCl is an antibiotic with activity against Gram-positive bacteria.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vancomycin HCl |
| CAS | 1404-93-9 |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Soluble to 25mM in water |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C66H75Cl2N9O24·HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1485.71 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use