Learn More
Tocris Bioscience™ Vancomycin HCl
Antibiotic
Marca: Tocris Bioscience™ 5506/1G
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Vancomycin HCl is an antibiotic with activity against Gram-positive bacteria.Especificaciones
| Vancomycin HCl | |
| 1 g | |
| Solid |
| 1404-93-9 | |
| Soluble to 25mM in water | |
| Bioactive Small Molecule |
Título del producto
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use