Learn More
R&D Systems™ Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) Enzyme
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Cantidad | 30 μL |
| Tipo de producto | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) Enzyme |
| Línea de productos | R&D Systems |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?