Learn More
Tocris Bioscience™ TC-G 1005
Descripción
TC-G 1005 is a potent and selective GPBA agonist (EC50 values are 0.72 nM and 6.2 nM for hTGR5 and mTGR5, respectively). TC-G 1005 is selective for TGR5 over FXR (farnesoid X receptor). TC-G 1005 increases plasma GLP-1 levels and reduces blood glucose in mice. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TC-G 1005 |
| CAS | 1415407-60-1 |
| Sinónimo | (4-Cyclopropyl-3,4-dihydro-1(2H)-quinoxalinyl)[4-(2,5-dimethylphenoxy)-3-pyridinyl]methanone |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol |
| Fórmula molecular | C25H25N3O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.48 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use