Learn More
R&D Systems™ Streptavidin-HRP
Código de producto. 18452110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18452110 30 μL 30 microlitros
1 options
Código de producto. 18452110 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 48003006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.41€
    120.75€ / 30 microlitros
    Ahorro 15.66€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Provided in liquid form with a proprietary stabilizer added, without preservative
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 30 μL
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Tipo de producto Streptavidin-HRP
Línea de productos R&D Systems