Learn More
Tocris Bioscience™ RBC8
Descripción
RBC8 is a RalA and RalB GTPase inhibitor (EC50 ∽3.5 μM). Inhibits the binding of Ral to RaLBP1. Exhibits no detectable inhibition of Ras or RhoA activity. Suppresses growth of xenograft tumors in mice. Cell permeable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ras GTPase Inhibitors |
| CAS | 361185-42-4 |
| Sinónimo | 6-Amino-4-(2,5-dimethoxyphenyl)-1,4-dihydro-3-(2-naphthalenyl)pyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C25H20N4O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 424.45 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use