Learn More
R&D Systems™ Rat CCR5 (O08556) VersaClone cDNA
Código de producto. 18402220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18402220 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18402220 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Chemokine (C-C motif) Receptor 5
The Rat CCR5 (O08556) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CCR5, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The CCR5 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica rCCR5
Número de acceso O08556
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1078bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Rat
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans